Merck
CLS6383500
Pyrex ®分液漏斗、 PTFE ストップコック
別名:
Corning® 6383
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121809
NACRES:
NB.43
ジョイント
joint stopper27
メーカー/製品名
Corning 6383-500
キャパシティ
500 mL
栓サイズ
2
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Graduated, with ST Pyrex stopper and microfinish PTFE stopcock.
CLS6383A100 - does not include a stopper
法的情報
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.