Merck
CLS63024100
PYREXPLUS® シングルスケール付メスシリンダー、保護コーティング付き
volume 100 mL
別名:
Corning® 63024
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121805
NACRES:
NB.43
特徴
subdivision 1.0 mL
メーカー/製品名
Corning 63024-100
tol. measuring range
0.6 mL
容量
100 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
  • 「供給するため」のキャリブレーション
  • 単一メートル目盛り
  • プラスチックによる保護コーティングは、ガラスが粉々になるのを防ぐとともに漏れを減らします。
  • オートクレーブ可能(121°C)
  • 熱衝撃耐性
法的情報
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREXPLUS is a registered trademark of Corning, Inc.