Merck
CLS5840250
Pyrex® volumetric flask, phosphoric acid
capacity 250 mL
別名:
ガラスフラスコ, メスフラスコ, 容積測定ガラス器具
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121804
NACRES:
NB.43
物質
borosilicate glass
wide-neck
無菌性
non-sterile
特徴
closure type ST stopper
包装
case of 1
メーカー/製品名
Corning 5840-250
tol. measuring range
0.18 mL
キャパシティ
250 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
For use in determining phosphoric acid in mixed fertilizer. Of heavy construction throughout and with a wide neck.
法的情報
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.