Merck
CLS565050
Pyrex® volumetric flask, with screw cap
capacity 50 mL
別名:
ガラスフラスコ, メスフラスコ, 容積測定ガラス器具
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121804
NACRES:
NB.43
製品CLS565050は現在お客様の国では販売されていません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
物質
borosilicate glass
long
無菌性
non-sterile
特徴
class A
closure type phenolic-style
包装
case of 12
pack of 6
メーカー/製品名
Corning 5650-50
tol. measuring range
0.05 mL
キャパシティ
50 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
These standard design flasks conform to Class A capacity tolerances prescribed by ASTM. However, to facilitate transfer of crystals, salts and powders, the open end has been expanded on the 25 mL and 50 mL sizes. The standard 18-410 G.P.I screw caps have a durable cone-shaped polyethylene liner.
法的情報
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)