Merck
CAD7909
Animal feeding needle, non-sterile, reusable, type 304 SS
straight, size 14G, L × diam. 3 in. × 4 mm , ball
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
42142609
NACRES:
NB.03
サイズ
14G
包装
pkg of 12 ea
L ×直径
3 in. × 4 mm , ball
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
特徴および利点
  • Fixed shape from stainless steel tubing
  • Stainless steel balls
  • Can be cleaned and reused as needed
  • Non-sterile