Merck
BR27006
BRAND® SILBERBRAND ETERNA Graduated pipette, Class B, Type 2
2 mL with 0.02 mL graduations, not suitable for cotton plugs
別名:
SILBERBRAND, ピペット
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
12 EA
¥9,825
¥9,825
出荷予定日2025年4月25日
サイズを選択してください
表示を変更する
12 EA
¥9,825
About This Item
UNSPSCコード:
41121500
NACRES:
NB.01
¥9,825
出荷予定日2025年4月25日
物質
AR-Glass
包装
pack of 12 ea
メーカー/製品名
BRAND 27006
測定範囲
accuracy: 0.02 mL
キャパシティ
2.0 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
The BRAND® SILBERBRAND ETERNA graduated pipette is a Class B, Type 2 instrument made from AR-Glas® and complies with DIN EN ISO 835 standards. Designed for precision, it is calibrated to deliver (TD, Ex), ensuring accurate liquid transfer for various laboratory applications. This pipette combines durability with functionality, making it a reliable choice for professionals requiring high-quality measurement tools. Its clear graduation markings facilitate easy reading, enhancing user efficiency.
法的情報
AR-Glas is a registered trademark of Schott AG
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)