Merck
BOG00024
Sigma-Aldrich
2-(4-Methoxyphenyl)thiazol acetic acid
97%, AldrichCPR
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C12H11NO3S
CAS番号:
分子量:
249.29
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352106
PubChem Substance ID:
アッセイ
97%
形状
solid
SMILES記法
COc1ccc(cc1)-c2nc(CC(O)=O)cs2
InChI
1S/C12H11NO3S/c1-16-10-4-2-8(3-5-10)12-13-9(7-17-12)6-11(14)15/h2-5,7H,6H2,1H3,(H,14,15)
InChI Key
HWRQFRXTBPYUEK-UHFFFAOYSA-N