Merck
B704
Sigma-Aldrich
Benactyzine hydrochloride
98%
別名:
α-Hydroxy-α-phenylbenzeneacetic acid 2-(diethylamino)ethyl ester, 2-(Diethylamino)ethyl benzilate hydrochloride, Benactyzine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(C6H5)2C(OH)CO2CH2CH2N(C2H5)2·HCl
CAS番号:
分子量:
363.88
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
アッセイ
98%
mp
177-179 °C (lit.)
SMILES記法
CCN(CCOC(C(C1=CC=CC=C1)(O)C2=CC=CC=C2)=O)CC.Cl
InChI
1S/C20H25NO3.ClH/c1-3-21(4-2)15-16-24-19(22)20(23,17-11-7-5-8-12-17)18-13-9-6-10-14-18;/h5-14,23H,3-4,15-16H2,1-2H3;1H
InChI Key
ZCEHOOLYWQBGQO-UHFFFAOYSA-N