Merck
B22704
Sigma-Aldrich
N-ベンジルグリシンエチルエステル
97%
別名:
エチル(ベンジルアミノ)アセタート
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6H5CH2NHCH2CO2C2H5
CAS番号:
分子量:
193.24
Beilstein:
2104816
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352209
eCl@ss:
32160406
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
形状
liquid
反応適合性
reaction type: solution phase peptide synthesis
colorless to yellow
屈折率
n20/D 1.506 (lit.)
bp
140-142 °C/10 mmHg (lit.)
密度
1.031 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
peptide synthesis
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CCOC(=O)CNCc1ccccc1
InChI
1S/C11H15NO2/c1-2-14-11(13)9-12-8-10-6-4-3-5-7-10/h3-7,12H,2,8-9H2,1H3
InChI Key
ULOLIZHBYWAICY-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
B22704-VAR:
B22704-BULK:
B22704-10G:
B22704-5G:
B22704-500G:
B22704-50G:
試験成績書(COA)