Merck
A88409
Sigma-Aldrich
4,4′-Dimethoxybenzoin
95%
別名:
2-Hydroxy-4′-methoxy-2-(4-methoxyphenyl)acetophenone, p-Anisoin
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
4-(CH3O)C6H4CH(OH)COC6H4-4-(OCH3)
CAS番号:
分子量:
272.30
Beilstein:
486157
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
アッセイ
95%
形状
powder
mp
108-111 °C (lit.)
SMILES記法
COc1ccc(cc1)C(O)C(=O)c2ccc(OC)cc2
InChI
1S/C16H16O4/c1-19-13-7-3-11(4-8-13)15(17)16(18)12-5-9-14(20-2)10-6-12/h3-10,15,17H,1-2H3
InChI Key
LRRQSCPPOIUNGX-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
A88409-25G:
A88409-10KG:
A88409-VAR:
A88409-5KG:
A88409-100G:
A88409-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
C A Jackson et al.
Journal of applied microbiology, 122(4), 940-952 (2017-01-17)
The aim of this work was to isolate novel lignin-degrading organisms. Several pure cultures of bacteria that degrade lignin were isolated from bacterial consortia developed from decaying biomass. Among the isolates, Rhizobium sp. strain YS-1r (closest relative of Rhizobium petrolearium