Merck
A32802
Sigma-Aldrich
N-Allyl-N′-(2-hydroxyethyl)thiourea
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
HOCH2CH2NHCSNHCH2CH=CH2
CAS番号:
分子量:
160.24
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
アッセイ
97%
mp
76-78 °C (lit.)
SMILES記法
OCCNC(=S)NCC=C