Merck
96918
Sigma-Aldrich
Z-Arg(Mtr)-OH cyclohexylammonium salt
≥98.0% (TLC)
別名:
Nα-Z-Nω-(4-メトキシ-2,3,6-トリメチルベンゼンスルホニル)-L-アルギニン シクロヘキシルアンモニウム塩
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C24H32N4O7S · C6H13N
CAS番号:
分子量:
619.77
Beilstein:
5713370
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
アッセイ
≥98.0% (TLC)
形状
powder
反応適合性
reaction type: solution phase peptide synthesis
アプリケーション
peptide synthesis
SMILES記法
NC1CCCCC1.COc2cc(C)c(c(C)c2C)S(=O)(=O)NC(=N)NCCC[C@H](NC(=O)OCc3ccccc3)C(O)=O
InChI
1S/C24H32N4O7S.C6H13N/c1-15-13-20(34-4)16(2)17(3)21(15)36(32,33)28-23(25)26-12-8-11-19(22(29)30)27-24(31)35-14-18-9-6-5-7-10-18;7-6-4-2-1-3-5-6/h5-7,9-10,13,19H,8,11-12,14H2,1-4H3,(H,27,31)(H,29,30)(H3,25,26,28);6H,1-5,7H2/t19-;/m0./s1
InChI Key
MDRGEGBEEQDQPG-FYZYNONXSA-N
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
96918-25G:
96918-VAR:
96918-5G:
96918-BULK:
試験成績書(COA)