Merck
95941
Sigma-Aldrich
Z-D-Asn-OH
purum, ≥98.0% (TLC)
別名:
Z-D-asparagine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C12H14N2O5
CAS番号:
分子量:
266.25
Beilstein:
2294171
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
グレード
purum
アッセイ
≥98.0% (TLC)
SMILES記法
NC(=O)C[C@@H](NC(=O)OCc1ccccc1)C(O)=O