アッセイ
≥95%
フォーム
powder or crystals
反応適合性
reaction type: Cross Couplings
環境により配慮した代替製品の特徴
Catalysis
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
色
white to faint yellow
官能基
(Palladium)
phosphine
環境により配慮した代替製品カテゴリ
保管温度
room temp
SMILES記法
Br[Pd](C1=CC=C(C(OCC[Si](C)(C)C)=O)C=C1)[P](C2=CC=CC=C2C3=C(C(C)C)C=C(C(C)C)C=C3C(C)C)(C(C)(C)C)C(C)(C)C
WGK
WGK 3
Jan Code
937401-BULK:
937401-VAR:
937401-250MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)