Merck
930865
Sigma-Aldrich
[CpNi(IPr)Cl]
≥95%
別名:
Cyclopentenylchloro[1,3-bis(2,6-diisopropylphenyl)imidazol-2-ylidene]nickel
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C32H41ClN2Ni
CAS番号:
分子量:
547.83
UNSPSCコード:
12352103
NACRES:
NA.04
品質水準
アッセイ
≥95%
形状
powder
反応適合性
reagent type: catalyst
reaction type: Cross Couplings
保管温度
−20°C
アプリケーション
[CpNi(IPr)Cl] is an air and moisture stable Ni NHC catalyst for the Suzuki-Miyaura cross-coupling of amides.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
930865-BULK:
930865-100MG:
930865-VAR:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Suzuki?Miyaura Cross-Coupling of Amides Using Well-Defined, Air- and Moisture-Stable Nickel/NHC (NHC = N-Heterocyclic Carbene) Complexes
Buchspies J., et al.
Catalysts, 10, 372-372 (2020)