Merck
91678
Sigma-Aldrich
N-(4-Hydroxybutyl)trifluoroacetamide
≥98.0% (GC)
別名:
4-(Trifluoroacetamido)-1-butanol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H10F3NO2
CAS番号:
分子量:
185.14
Beilstein:
6644043
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352202
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
≥98.0% (GC)
フォーム
liquid
反応適合性
reagent type: cross-linking reagent
屈折率
n20/D 1.413
密度
1.262 g/mL at 20 °C (lit.)
官能基
hydroxyl
SMILES記法
O=C(NCCCCO)C(F)(F)F
InChI
1S/C6H10F3NO2/c7-6(8,9)5(12)10-3-1-2-4-11/h11H,1-4H2,(H,10,12)
InChI Key
LZUDPIMZEXACCH-UHFFFAOYSA-N
その他情報
ダウノマイシノンに4-アミノブチル残基を導入するためのビルディングブロックで、DNAとの最適な挿入を実現します[1]。リン酸ジエステルでの保護基、脱エステル環化により開裂が起こります[2]
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
Jan Code
91678-1ML:
91678-VAR:
91678-BULK:
91678-5ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
A. Wilk et al.
The Journal of Organic Chemistry, 62, 6712-6712 (1997)
Zoltán Dienes et al.
The Journal of organic chemistry, 61(20), 6958-6970 (1996-10-04)
The BF(3).Et(2)O-promoted Diels-Alder addition of 1-acetylvinyl RADO(Et)-ate (RADO(Et)-ate = 3-ethyl-2-oxo-6,8-dioxa-3-azabicyclo[3.2.1]octane-7-exo-carboxylate) to 1-(dimethoxymethyl)-2,3,5,6-tetramethylidene-7-oxabicyclo[2.2.1]heptane led to one major monoadduct that added to 1,2-didehydrobenzene and was converted into (-)-4-demethoxy-7-deoxydaunomycinone and (2R)-12-acetoxy-2-acetyl-5-(bromomethyl)-1,2,3,4-tetrahydronaphthacen-2-yl RADO(Et)-ate. The latter compound was used to construct (8R)-8-acetyl-6,8-dihydroxy-11-[[(3'-[(aminopropyl)oxy]-, -4'-[(aminobutyl)oxy], and -5'-[(aminopentyl)oxy]methyl]-7,8,9,10-tetrahydronaphthacene-5,12-dione