Merck
910139
1,3-Dihydroxyacetone-1,1,3,3-d4 dimer
≥98 atom % D, ≥95% (CP)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6D8H4O6
分子量:
188.21
UNSPSCコード:
12352106
同位体純度
≥98 atom % D
アッセイ
≥95% (CP)
形状
solid
テクニック
mass spectrometry (MS): suitable
質量シフト
M+8
保管温度
2-8°C
包装
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
910139-BULK:
910139-VAR:
試験成績書(COA)