Merck
908304
Sigma-Aldrich
5α-Androst-16-ene-3-one-2,2,4,4-d4
≥98 atom % D, ≥98% (CP)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C19H24D4O
分子量:
276.45
UNSPSCコード:
12352211
NACRES:
NA.12
同位体純度
≥98 atom % D
品質水準
アッセイ
≥98% (CP)
形状
solid
テクニック
mass spectrometry (MS): suitable
質量シフト
M+4
保管温度
−20°C
関連するカテゴリー
包装
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
908304-1MG:
908304-VAR:
908304-BULK:
試験成績書(COA)