Merck
907790
Sigma-Aldrich
6-(4-Isocyanato-phenoxy)-hexanoic acid 2-[6-(4-isocyanato-phenoxy)-hexanoyloxy]-ethyl ester
別名:
Absorbable isocyanate, Isocyanate
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥12,000
¥12,000
出荷予定日2025年4月23日
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥12,000
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C28H32N2O8
分子量:
524.56
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352108
NACRES:
NA.23
¥12,000
出荷予定日2025年4月23日
バルクの問い合わせ
アッセイ
95%
フォーム
powder
white to yellow
保管温度
−20°C
SMILES記法
N(=C=O)c1ccc(cc1)OCCCCCC(=O)OCCOC(=O)CCCCCOc2ccc(cc2)N=C=O
InChI Key
NSHODRWCJJFXRE-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
6-(4-Isocyanato-phenoxy)-hexanoic acid 2-[6-(4-isocyanato-phenoxy)-hexanoyloxy]-ethyl ester is a highly reactive absorbable isocyanate. The biodegradable linkage in this monomer is derived from biocompatible groups. This novel monomer enables the synthesis of biodegradable polyurethanes that possess comparable mechanical properties with commercially available medical grade polyurethanes.
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
907790-VAR:
907790-1G:
907790-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)