Merck
907731
Sigma-Aldrich
Benzoic acid, 4-isocyanato-ethylene glycol bis lactic acid ester
別名:
Absorbable isocyanate, Isocyanate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C24H20N2O10
分子量:
496.42
UNSPSCコード:
12352106
NACRES:
NA.23
形状
powder or solid
white to yellow
保管温度
−20°C
関連するカテゴリー
アプリケーション
Benzoic acid, 4-isocyanato-ethylene glycol bis lactic acid ester is a highly reactive absorbable isocyanate. The biodegradable linkage in this monomer is derived from biocompatible groups. This novel monomer enables the synthesis of biodegradable polyurethanes that possess comparable mechanical properties with commercially available medical grade polyurethanes.
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
907731-BULK:
907731-1G:
907731-VAR:
試験成績書(COA)