Merck
900508
Sigma-Aldrich
N-Acetyl-L-tryptophan-(indole-d5)
≥98 atom % D, ≥97% (CP)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C13D5H9N2O3
CAS番号:
分子量:
251.29
UNSPSCコード:
12352005
同位体純度
≥98 atom % D
アッセイ
≥97% (CP)
形状
solid
アプリケーション
peptide synthesis
質量シフト
M+5
保管温度
2-8°C
包装
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
900508-BULK:
900508-VAR:
試験成績書(COA)