Merck
89235
Sigma-Aldrich
(−)-ツヨプセン
≥97.0% (GC)
別名:
(1S,6S,10S)-2,2,6,9-テトラメチルトリシクロ[8.1.0.01.6] ウンデカ-8-エン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C15H24
CAS番号:
分子量:
204.35
Beilstein:
1907465
EC Number:
UNSPSCコード:
12352002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
≥97.0% (GC)
屈折率
n20/D 1.505
bp
258-260 °C (lit.)
密度
0.936 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES記法
CC1=CC[C@]2(C)CCCC(C)(C)[C@@]23C[C@@H]13
InChI
1S/C15H24/c1-11-6-9-14(4)8-5-7-13(2,3)15(14)10-12(11)15/h6,12H,5,7-10H2,1-4H3/t12-,14-,15-/m0/s1
InChI Key
WXQGPFZDVCRBME-QEJZJMRPSA-N
包装
底の開いたガラス瓶内容物は内部に挿入され接着された円錐部に入っています。
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
219.2 °F - closed cup
引火点(℃)
104 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
89235-BULK:
89235-VAR:
89235-1G:
89235-250MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Franck A Ditengou et al.
Nature communications, 6, 6279-6279 (2015-02-24)
The mutualistic association of roots with ectomycorrhizal fungi promotes plant health and is a hallmark of boreal and temperate forests worldwide. In the pre-colonization phase, before direct contact, lateral root (LR) production is massively stimulated, yet little is known about