Merck
86713
Sigma-Aldrich
テトラエチルホスホニウムブロミド
≥99.0%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3CH2)4P(Br)
CAS番号:
分子量:
227.12
Beilstein:
3912956
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352000
PubChem Substance ID:
アッセイ
≥99.0%
mp
333-335 °C (lit.)
SMILES記法
[Br-].CC[P+](CC)(CC)CC
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)