Merck
86146
Sigma-Aldrich
スルホコハク酸ジヘキシル ナトリウム塩 溶液
technical, ~80% in H2O
別名:
ジヘキシルスルホコハク酸ナトリウム 溶液, スルホコハク酸ジヘキシルナトリウム
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C16H29NaO7S
CAS番号:
分子量:
388.45
Beilstein:
3818241
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
詳細
anionic
グレード
technical
分子量
388.45 g/mol
濃度
~80% in H2O
テクニック
immunocytochemistry: suitable
不純物
~5% ethanol
密度
1.121 g/mL at 20 °C
1.121 g/mL at 20 °C
SMILES記法
[Na+].CCCCCCOC(=O)CC(C(=O)OCCCCCC)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C16H30O7S.Na/c1-3-5-7-9-11-22-15(17)13-14(24(19,20)21)16(18)23-12-10-8-6-4-2;/h14H,3-13H2,1-2H3,(H,19,20,21);/q;+1/p-1
InChI Key
WVFDILODTFJAPA-UHFFFAOYSA-M
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
Jan Code
86146-250ML:
86146-VAR:
86146-BULK:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1