Merck
860484
Sigma-Aldrich
4-Nitrophenyl N-acetyl-β-D-glucosaminide
99%
別名:
4-Nitrophenyl-2-acetamido-2-deoxy-β-D-glucopyranoside, 4-nitrophenyl-N-acetyl-β-D-glucosaminide, p-Nitrophenyl 2-acetamido-2-deoxy-β-D-glucopyranoside
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C14H18N2O8
CAS番号:
分子量:
342.30
Beilstein:
96193
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
アッセイ
99%
光学活性
[α]22/D −16.0°, c = 0.5 in H2O
mp
210-212 °C (lit.)
SMILES記法
CC(=O)N[C@@H]1[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](CO)O[C@H]1Oc2ccc(cc2)[N+]([O-])=O
以下による置換