Merck
859869
Sigma-Aldrich
5-チオ-D-グルコース
predominantly α-anomer, 96%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H12O5S
CAS番号:
分子量:
196.22
Beilstein:
1865193
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352201
PubChem Substance ID:
アッセイ
96%
光学活性
[α]20/D +224°, c = 1 in 0.1 M HCl
mp
135-138 °C (lit.)
SMILES記法
OC[C@H]1S[C@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C6H12O5S/c7-1-2-3(8)4(9)5(10)6(11)12-2/h2-11H,1H2/t2-,3-,4+,5-,6+/m1/s1
InChI Key
KNWYARBAEIMVMZ-DVKNGEFBSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
以下による置換
製品番号
詳細
価格
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)