Merck
84738
Sigma-Aldrich
Sulfur trioxide pyridine complex polymer-bound
extent of labeling: ≥2.0 mmol/g SO3 loading
別名:
Poly(4-vinylpyridine) sulfur trioxide complex, Pyridine sulfur trioxide complex polymer-bound
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
標識化の程度
≥2.0 mmol/g SO3 loading
SMILES記法
O=S(=O)=O.c1ccncc1
その他情報
Polymer-supported reagent which can be used analogously to the monomeric reagent 84737 above. The consumed reagent can be simply removed by filtration
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
84738-VAR:
84738-25G:
84738-BULK:
84738-5G:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
W. Graf
Chemistry & Industry, 232-232 (1987)