Merck
80393
Sigma-Aldrich
cis-3-(Boc-amino)cyclohexanecarboxylic acid
≥98.0% (TLC)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3)3CO2CNHC6H10CO2H
CAS番号:
分子量:
243.30
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
アッセイ
≥98.0% (TLC)
フォーム
powder
反応適合性
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
アプリケーション
peptide synthesis
SMILES記法
CC(C)(C)OC(=O)N[C@H]1CCC[C@H](C1)C(O)=O
InChI
1S/C12H21NO4/c1-12(2,3)17-11(16)13-9-6-4-5-8(7-9)10(14)15/h8-9H,4-7H2,1-3H3,(H,13,16)(H,14,15)/t8-,9+/m1/s1
InChI Key
JSGHMGKJNZTKGF-BDAKNGLRSA-N
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
80393-BULK-F:
80393-VAR-F:
80393-500MG-F:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)