Merck
771589
Sigma-Aldrich
ビス[2-(2-ピリジニル-N)フェニル-C](2,4-ペンタンジオナト-O2,O4)イリジウム(III)
≥99.0% (HPLC)
別名:
(ppy)2Ir(acac), Ir(ppy)2(acac), ビス[2-(2-ピリジニル-N)フェニル-C](アセチルアセトナト)イリジウム(III)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C27H23IrN2O2
CAS番号:
分子量:
599.70
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
アッセイ
≥99.0% (HPLC)
フォーム
powder
mp
349-356 °C
λmax
261 nm in dichloromethane
蛍光検出
λem 314 nm in THF
SMILES記法
CC(=O)[CH-]C(C)=O.[Ir+](c1ccccc1-c2ccccn2)c3ccccc3-c4ccccn4
InChI
1S/2C11H8N.C5H7O2.Ir/c2*1-2-6-10(7-3-1)11-8-4-5-9-12-11;1-4(6)3-5(2)7;/h2*1-6,8-9H;3H,1-2H3;/q;;-1;+1
InChI Key
MCAGFPRRYUPGMD-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
(ppy)2Ir(acac)は、緑色リン光OLEDデバイスでドーパント/エミッターとして使用され、1550 mA cm_2(13 V)の電流密度で130800 cd m_2の高輝度と高い量子効率(15~16%)です。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
771589-BULK:
771589-250MG:
771589-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Phenylcarbazole-dipyridyl triazole hybrid as bipolar host material for phosphorescent OLEDs"
Journal of Materials Chemistry, 22, 5410-5418 (2012)