Merck
768553
Sigma-Aldrich
Bis[2-(2-benzothiazolyl-N3)phenolato-O]zinc
99%
別名:
Zn(BTZ)2
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C26H16N2O2S2Zn
CAS番号:
分子量:
517.94
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
アッセイ
99%
形状
powder
mp
305-310 °C
λmax
334+/-5 nm at 0.01 g/L in dichloromethane
SMILES記法
O([Zn]Oc1ccccc1-c2nc3ccccc3s2)c4ccccc4-c5nc6ccccc6s5
InChI
1S/2C13H9NOS.Zn/c2*15-11-7-3-1-5-9(11)13-14-10-6-2-4-8-12(10)16-13;/h2*1-8,15H;/q;;+2/p-2
InChI Key
CJGUQZGGEUNPFQ-UHFFFAOYSA-L
アプリケーション
  • Green Light Emitters and Dopants
  • Metal Complex Dopants and Dyes
  • OLED and PLED Materials
  • Organic and Printed Electronics
  • Photoluminescent Materials
  • Photonic and Optical Materials
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Jan Code
768553-BULK:
768553-5G:
768553-VAR:
768553-1G:
試験成績書(COA)