Merck
767980
Sigma-Aldrich
5-Amino-2-chloro-4-methylpyridine
97%
別名:
3-Amino-6-chloro-4-methylpyridine, 6-Chloro-4-methyl-3-pyridinamine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H7ClN2
CAS番号:
分子量:
142.59
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
アッセイ
97%
形状
solid
mp
71-74 °C
InChI
1S/C6H7ClN2/c1-4-2-6(7)9-3-5(4)8/h2-3H,8H2,1H3
InChI Key
PLSMBLIGZJWLEJ-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
767980-BULK:
767980-VAR:
767980-1G:
試験成績書(COA)