Merck
759821
1,1-Dibutyl-d18-3-octadecylurea
≥98 atom % D, ≥98% (CP)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3(CH2)17NHCON((CD2)3CD3)2
分子量:
442.86
UNSPSCコード:
12352005
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
同位体純度
≥98 atom % D
アッセイ
≥98% (CP)
フォーム
solid
質量シフト
M+18
SMILES記法
O=C(N(C([2H])(C([2H])(C([2H])(C([2H])([2H])[2H])[2H])[2H])[2H])C([2H])(C([2H])(C([2H])(C([2H])([2H])[2H])[2H])[2H])[2H])NCCCCCCCCCCCCCCCCCC
包装
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)