Merck
754331
Sigma-Aldrich
6-Bromoimidazo[1,2-a]pyrimidine
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H4BrN3
CAS番号:
分子量:
198.02
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
形状
solid
mp
212-216 °C
SMILES記法
Brc1cnc2nccn2c1
InChI
1S/C6H4BrN3/c7-5-3-9-6-8-1-2-10(6)4-5/h1-4H
InChI Key
BQMWMOQCMFLRQQ-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
754331-BULK:
754331-VAR:
754331-500MG:
試験成績書(COA)