Merck
753467
Sigma-Aldrich
4-(5-Formyl-2-thienyl)benzoic acid
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C12H8O3S
CAS番号:
分子量:
232.26
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
形状
solid
mp
284-290 °C
SMILES記法
OC(=O)c1ccc(cc1)-c2ccc(C=O)s2
InChI
1S/C12H8O3S/c13-7-10-5-6-11(16-10)8-1-3-9(4-2-8)12(14)15/h1-7H,(H,14,15)
InChI Key
NRGPPHJDPPKYKN-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
753467-BULK:
753467-VAR:
753467-1G:
試験成績書(COA)