Merck
751545
Sigma-Aldrich
[1,2,4]Triazolo[1,5-a]pyridine-6-boronic acid pinacol ester
95%
別名:
6-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyridine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C12H16BN3O2
CAS番号:
分子量:
245.09
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
アッセイ
95%
形状
solid
mp
109-114 °C
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CC1(C)OB(OC1(C)C)c2ccc3ncnn3c2
InChI
1S/C12H16BN3O2/c1-11(2)12(3,4)18-13(17-11)9-5-6-10-14-8-15-16(10)7-9/h5-8H,1-4H3
InChI Key
QXPSJGKDBGYOEX-UHFFFAOYSA-N
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3