Merck
747866
Sigma-Aldrich
6-Chloro-8-fluoroquinoline
95%
別名:
8-Fluoro-6-chloroquinoline
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C9H5ClFN
CAS番号:
分子量:
181.59
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
95%
フォーム
powder
mp
76-81 °C
官能基
chloro
fluoro
SMILES記法
ClC1=CC2=C(N=CC=C2)C(F)=C1
InChI
1S/C9H5ClFN/c10-7-4-6-2-1-3-12-9(6)8(11)5-7/h1-5H
InChI Key
VRDHJZRIMIKGRW-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)