Merck
745839
Sigma-Aldrich
ICBA
99.9% (HPLC)
別名:
1′,1′′,4′,4′′-テトラヒドロ-ジ[1,4]メタノナフタレノ[1,2:2′,3′,56,60:2′′,3′′][5,6]フラーレン-C60, C60 誘導体、インデン-C60ビス付加物
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C78H16
CAS番号:
分子量:
952.96
UNSPSCコード:
12352103
NACRES:
NA.23
アッセイ
99.9% (HPLC)
フォーム
solid
mp
236-241 °C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
有機太陽電池(OSC)としてのインデン-C60ビスアダクト(ICBA)の性能は、研究で記述されています。[1]簡易な調製および有機溶媒に対する高い溶解性により、ICBAは[6,6]-フェニル-C61ブタン酸メチルエステル(PCBM)の有効な代替となっています。[2]
アプリケーション
三元バルクヘテロ接合システム(BHJ)は、IR増感有機太陽電池のため、ICBA/低バンドギャップ高分子を用いて作成されます。1-3ICBA/チアゾロ-チアゾロドナー高分子混合系は、BHJ太陽電池内での電荷発生を増加させるのに使用されます。[3]
置換基のフラーレンケージへの付加およびインデン-C60多付加体の化学的特性評価は、電子受容体の電子親和力の低下を起こし、電子受容体としてこれらの誘導体を組み込んだデバイスの開回路電圧の有意な上昇をもたらします。
太陽電池(OPV)デバイスの性能:
ITO/PEDOT:PSS/P3HT:ICBA(1.5:1)/LiF/Al
  • 短絡電流密度(Jsc):10.53 mA/cm2
  • 開回路電圧(Voc):0.83 V
  • Fill Factor(FF):0.60
  • 電力変換効率(PCE):5.26%
法的情報
PlexcoreはPlextronics; Inc.の登録商標です。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
745839-250MG:
745839-BULK:
745839-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Sih-Hao Liao et al.
Journal of the American Chemical Society, 134(35), 14271-14274 (2012-08-18)
We present a novel electron transport (ET) polymer composed of polyfluorene grafted with a K(+)-intercalated crown ether involving six oxygen atoms (PFCn6:K(+)) for bulk-heterojunction polymer solar cells (PSCs) with regioregular poly(3-hexylthiophene) (P3HT) as the donor and indene-C(60) bisadduct (ICBA) or
Charge Photogeneration for a Series of Thiazolo-Thiazole Donor Polymers Blended with the Fullerene Electron Acceptors PCBM and ICBA.
Shoaee S, et al.
Advances in Functional Materials, 23(26), 3286-3298 (2013)
IR sensitization of an indene-C60 bisadduct (ICBA) in ternary organic solar cells
Ameri T, et al.
Energy & Environmental Science, 6 (2013)
Comparative study of spectral and morphological properties of blends of P3HT with PCBM and ICBA.
Lin YH, et al.
Organic Electronics, 13(11), 2333-2341 (2012)
Beyond PCBM: Understanding the Photovoltaic Performance of Blends of Indene-C60 Multiadducts with Poly(3-hexylthiophene)
Nardes, A. M.; et al.
Advances in Functional Materials, 22, 4115-4127 (2012)
資料
Fabrication procedure of organic field effect transistor device using a soluble pentacene precursor.
溶液処理塗布した後、高品質のペンタセン膜に熱的に変換することが可能な「可溶性ペンタセン前駆体」についてご紹介します。