Merck
744255
Sigma-Aldrich
二酸化硫黄
≥99.98%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
SO2
CAS番号:
分子量:
64.06
Beilstein:
3535237
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12142100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
蒸気密度
2.26 (21 °C, vs air)
蒸気圧
1779 mmHg ( 21 °C)
アッセイ
≥99.98%
形状
gas
bp
−10 °C (lit.)
mp
−73 °C (lit.)
密度
1.25 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
O=S=O
InChI
1S/O2S/c1-3-2
InChI Key
RAHZWNYVWXNFOC-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
Sulfur dioxide (SO2) can be used:
  • In the palladium catalyzed aminosulfonylation reaction.
  • To prepare 1,4-diazabicyclo[2.2.2]octane [DABCO. (SO2)2] or DABSO, which is used as a reagent to synthesize N-aminosulfonamides via aminosulfonylation process using palladium catalyst.
  • To synthesize polysulfobetaine (PSB/SO2) copolymer.
包装
500ml high pressure aluminum cylinder equipped with a stainless steel valve according to DIN 477-1.
その他情報
For 744255-450G-EU packaging: 500 mL of aluminium cylinder equipped with brass valve.
おすすめ製品
For 744255-450G-EU: outlet fitting: DIN 477-1 no. 1, Z742160 or Z742161 are the recommended regulators.
ピクトグラム
Gas cylinderSkull and crossbonesCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Eye Dam. 1 - Press. Gas Liquefied gas - Skin Corr. 1B
保管分類コード
2A - Gases
WGK
WGK 1
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
744255-450G-BULK:
744255-450G:
744255-450G-EU:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Synthesis and cyclopolymerization of diallylammoniomethanesulfonate
Ali, Shaikh A and Al-Hamouz OCS
Polym. Eng. Sci., 53(11), 2378-2388 (2013)
Palladium-catalysed aminosulfonylation of aryl-, alkenyl-and heteroaryl halides: scope of the three-component synthesis of N-aminosulfonamides
Emmett EJ, et al.
Organic & Biomolecular Chemistry, 10(20), 4007-4014 (2012)
DABCO-bis (sulfur dioxide), DABSO, as a convenient source of sulfur dioxide for organic synthesis: utility in sulfonamide and sulfamide preparation.
Woolven H, et al.
Organic Letters, 13(18), 4876-4878 (2011)
Sulfur dioxide and asthma--a double-edged sword?
D Sheppard
The Journal of allergy and clinical immunology, 82(6), 961-964 (1988-12-01)
[Role of sulfur dioxide and its derivatives in the pollution of man's natural environment].
K Gabryś et al.
Postepy higieny i medycyny doswiadczalnej, 34(5), 367-383 (1980-09-01)