蒸気密度
1.55 (15 °C, vs air)
蒸気圧
1277 mmHg ( 20 °C)
アッセイ
≥99.8%
形状
liquefied gas
自己発火温度
753 °F
expl. lim.
14.4 %
bp
7 °C (lit.)
mp
−93 °C (lit.)
密度
0.68 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES記法
CNC
InChI
1S/C2H7N/c1-3-2/h3H,1-2H3
InChI Key
ROSDSFDQCJNGOL-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
- In the hydroaminoalkylation of alkenes using a transition metal.
- To prepare dimethylformamide by reacting with carbon dioxide and hydrogen.
包装
その他情報
おすすめ製品
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Flam. Gas 1 - Press. Gas Liquefied gas - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
2A - Gases
WGK
WGK 1
引火点(°F)
19.9 °F - closed cup
引火点(℃)
-6.7 °C - closed cup
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
744158-290G-BULK:
744158-290G:
744158-290G-EU:
試験成績書(COA)