Merck
738689
Sigma-Aldrich
Cyanomethyl methyl(4-pyridyl)carbamodithioate
98%
別名:
S-Cyanomethyl-N-methyl-N-(pyridin-4-yl)dithiocarbamate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C9H9N3S2
CAS番号:
分子量:
223.32
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
アッセイ
98%
形状
solid
mp
129-132 °C
3652-3697 °C (lit.)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CN(C(=S)SCC#N)c1ccncc1
InChI
1S/C9H9N3S2/c1-12(9(13)14-7-4-10)8-2-5-11-6-3-8/h2-3,5-6H,7H2,1H3
InChI Key
URLWWHOJXDIKQC-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
Switchable RAFT agent for controlled radical polymerization. The neutral form is well-suited for polymerization of vinyl esters and vinyl amides (LAMs), and the protonated form is well-suited for styrenes acrylates and methacrylates (MAMs). Chain Transfer Agent (CTA)
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Skin Sens. 1
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
毒物及び劇物取締法
劇物
Jan Code
738689-5G:4548173319544
738689-1G:4548173319537
738689-VAR:
738689-BULK:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
資料
The modification of biomacromolecules, such as peptides and proteins, through the attachment of synthetic polymers has led to a new family of highly advanced biomaterials with enhanced properties.
ペプチドやタンパク質のような生体高分子に合成ポリマーを結合させて修飾することで、特性が強化された極めて高度な新しい種類の生体材料が得られています。
Micro review of reversible addition/fragmentation chain transfer (RAFT) polymerization.
CSIROの研究者による、RAFT重合に関するレビューです。
プロトコル
We present an article about RAFT, or Reversible Addition/Fragmentation Chain Transfer, which is a form of living radical polymerization.
RAFT(可逆的付加-開裂連鎖移動)重合によるPMMAおよびPVAcの典型的な重合手順をご紹介します。
We presents an article featuring procedures that describe polymerization of methyl methacrylate and vinyl acetate homopolymers and a block copolymer as performed by researchers at CSIRO.
ATRP(原子移動ラジカル重合)によるPMMAおよびPSの典型的な重合手順をご紹介します。
すべて表示