Merck
738344
Sigma-Aldrich
ナフタレン-1-チオカルボキサミド
97%
別名:
ナフタレン-1-カルボチオアミド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C11H9NS
CAS番号:
分子量:
187.26
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
形状
solid
mp
126-130 °C
SMILES記法
NC(=S)c1cccc2ccccc12
InChI
1S/C11H9NS/c12-11(13)10-7-3-5-8-4-1-2-6-9(8)10/h1-7H,(H2,12,13)
InChI Key
DRCKUACWKCMOCB-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
Naphthalene-1-thiocarboxamide is an organosulphur compound, which may be used in dehydrosulfurization of aromatic thioamides to nitriles.
ピクトグラム
Exclamation markEnvironment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
738344-1G:
738344-VAR:
738344-BULK:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Dehydrosulfurization of Aromatic Thioamides to Nitriles Using Indium (III) Triflate.
Mineno T, et al.
International Journal of Organic Chemistry, 4(03), 169-169 (2014)