Merck
735876
Sigma-Aldrich
1-(2-aminoethyl)-3-pyrrolidinol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H14N2O
CAS番号:
分子量:
130.19
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
形状
liquid
屈折率
n20/D 1.502
密度
1.066 at 25 °C
保管温度
2-8°C
SMILES記法
NCCN1CCC(O)C1
InChI
1S/C6H14N2O/c7-2-4-8-3-1-6(9)5-8/h6,9H,1-5,7H2
InChI Key
ZNLCTCNYKCENHP-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Jan Code
735876-BULK:
735876-VAR:
735876-500MG:
試験成績書(COA)