Merck
733083
Sigma-Aldrich
(S,S)-1,3-ビス(4-ブロモベンジル)-2-クロロオクタヒドロ-2-(2E)-クロチル-1H-1,3,2-ベンゾジアザシロール
別名:
(3aS,7aS)-1,3-ビス[(4-ブロモフェニル)メチル]-2-(2E)-2-ブテン-1-イル-2-クロロオクタヒドロ-1H-1,3,2-ベンゾジアザシロール
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C24H29Br2ClN2Si
CAS番号:
分子量:
568.85
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
PubChem Substance ID:
形状
solid
mp
92-96 °C
SMILES記法
C\C=C\C[Si]1(Cl)N(Cc2ccc(Br)cc2)[C@H]3CCCC[C@@H]3N1Cc4ccc(Br)cc4
InChI
1S/C24H29Br2ClN2Si/c1-2-3-16-30(27)28(17-19-8-12-21(25)13-9-19)23-6-4-5-7-24(23)29(30)18-20-10-14-22(26)15-11-20/h2-3,8-15,23-24H,4-7,16-18H2,1H3/b3-2+/t23-,24-/m0/s1
InChI Key
ZRWSDIWSVXXBNG-KOAGWOQNSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
733083-250MG:
733083-5G:
733083-VAR:
733083-BULK:
733083-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)