Merck
725781
Sigma-Aldrich
3,3-ジフルオロ酪酸エチル
≥96.0%
別名:
3,3-ジフルオロ酪酸エチルエステル
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H10F2O2
CAS番号:
分子量:
152.14
Beilstein:
1759658
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
≥96.0%
フォーム
liquid
SMILES記法
CCOC(=O)CC(C)(F)F
InChI
1S/C6H10F2O2/c1-3-10-5(9)4-6(2,7)8/h3-4H2,1-2H3
InChI Key
JSMRUPPAFDYIRD-UHFFFAOYSA-N
包装
底の開いたガラス瓶内容物は内部に挿入され接着された円錐部に入っています。
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
補足的ハザード
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
97.1 °F
引火点(℃)
36.19 °C
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
725781-VAR:
725781-500MG:
725781-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)