Merck
723207
Sigma-Aldrich
Dipentaerythritol hexakis(2-bromoisobutyrate)
別名:
6f-BiB, Hexafunctional 2-bromoisobutyrate, Hexafunctional initiator
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C34H52Br6O13
CAS番号:
分子量:
1148.19
MDL番号:
UNSPSCコード:
12162002
PubChem Substance ID:
mp
124-134 °C
SMILES記法
CC(C)(Br)C(=O)OCC(COCC(COC(=O)C(C)(C)Br)(COC(=O)C(C)(C)Br)COC(=O)C(C)(C)Br)(COC(=O)C(C)(C)Br)COC(=O)C(C)(C)Br
InChI
1S/C34H52Br6O13/c1-27(2,35)21(41)48-15-33(16-49-22(42)28(3,4)36,17-50-23(43)29(5,6)37)13-47-14-34(18-51-24(44)30(7,8)38,19-52-25(45)31(9,10)39)20-53-26(46)32(11,12)40/h13-20H2,1-12H3
InChI Key
QZIIQQIGYHRTNR-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
Atom Transfer Radical Polymerization (ATRP) initiator for the creation of hexafunctional polymers.
Polymerization will occur at six sites creating a six-arm star polymer.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
723207-BULK:
723207-1G:
723207-5G:
723207-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Coessens, V.; Pintauer, T.; Matyjaszewski, K.
Progress in Polymer Science, 26, 337-337 (2001)
Atom transfer radical polymerization.
K Matyjaszewski et al.
Chemical reviews, 101(9), 2921-2990 (2001-12-26)
"Green" atom transfer radical polymerization: from process design to preparation of well-defined environmentally friendly polymeric materials.
Nicolay V Tsarevsky et al.
Chemical reviews, 107(6), 2270-2299 (2007-05-29)
資料
ATRP is a successful method for precise polymer synthesis with controlled molecular weights and high chain end functionalities.
プロトコル
ATRP(原子移動ラジカル重合)によるPMMAおよびPSの典型的な重合手順をご紹介します。
Polymerization via ATRP procedures demonstrated by Prof. Dave Haddleton's research group at the University of Warwick.