Merck
721840
Sigma-Aldrich
3,5-ジブロモピリジン-4-カルボン酸
95%
別名:
3,5-ジブロモイソニコチン酸
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H3Br2NO2
CAS番号:
分子量:
280.90
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
95%
形状
solid
mp
218-223 °C
SMILES記法
OC(=O)c1c(Br)cncc1Br
InChI
1S/C6H3Br2NO2/c7-3-1-9-2-4(8)5(3)6(10)11/h1-2H,(H,10,11)
InChI Key
LRKLXFGPVUZEDK-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Health hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3