Merck
721255
Sigma-Aldrich
2-(2-メトキシエトキシ)エチル 2-(クロロスルホニル)ベンゾアート
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C12H16ClO6S
CAS番号:
分子量:
323.77
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352108
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
形状
liquid
屈折率
n20/D 1.312
密度
1.525 g/mL at 25 °C
SMILES記法
COCCOCCOC(=O)c1ccccc1S(Cl)(=O)=O
InChI
1S/C12H15ClO6S/c1-17-6-7-18-8-9-19-12(14)10-4-2-3-5-11(10)20(13,15)16/h2-5H,6-9H2,1H3
InChI Key
TVQUWKKLSJIKOI-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 2
引火点(°F)
>230.0 °F - closed cup
引火点(℃)
> 110 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
721255-5G:
721255-BULK:
721255-1G:
721255-VAR:
試験成績書(COA)