Merck
720844
Sigma-Aldrich
4-Piperidinopiperidine-1-carbonyl chloride
別名:
1,4′-Bipiperidinyl-1′-carbonyl chloride, 1-Chlorocarbonyl-4-piperidinopiperidine, [1,4′-Bipiperidine]-1′-carbonyl chloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C11H19ClN2O
CAS番号:
分子量:
230.73
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
mp
60-64 °C
SMILES記法
ClC(=O)N1CCC(CC1)N2CCCCC2
InChI
1S/C11H19ClN2O/c12-11(15)14-8-4-10(5-9-14)13-6-2-1-3-7-13/h10H,1-9H2
InChI Key
YDNSNQRKIINKPV-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
以下の合成の反応物質です。
  • Chk1インヒビターとしての大環状尿素
  • 二重プロドラッグ-酵素抗腫瘍療法のためのエトポシド・プロドラッグ
  • ホスホジエステラーゼ4インヒビター
  • カンプトテシン・アナログ
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Jan Code
720844-1G:
720844-VAR:
720844-BULK:
試験成績書(COA)