Merck
719269
Sigma-Aldrich
ナトリウム ビス(2-エチルヘキシル)スルホ(スクシナート-13C4)
99 atom % 13C, 96% (CP)
別名:
ドクサート-13C4 ナトリウム塩, ビス(2-エチルヘキシル) スルホスクシナート-13C4 ナトリウム塩
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
13C4C16H37NaO7S
分子量:
448.53
UNSPSCコード:
12352108
PubChem Substance ID:
同位体純度
99 atom % 13C
アッセイ
96% (CP)
形状
solid
テクニック
bio NMR: suitable
質量シフト
M+4
SMILES記法
CCCCC(CC)CO[13C](=O)[13CH2][13CH]([13C](=O)OCC(CC)CCCC)S(=O)(=O)O[Na]
InChI
1S/C20H38O7S.Na/c1-5-9-11-16(7-3)14-26-19(21)13-18(28(23,24)25)20(22)27-15-17(8-4)12-10-6-2;/h16-18H,5-15H2,1-4H3,(H,23,24,25);/q;+1/p-1/i13+1,18+1,19+1,20+1;
InChI Key
APSBXTVYXVQYAB-AZUKWMEISA-M
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3