Merck
717886
Sigma-Aldrich
5-アミノ-4-(4-ブロモフェニル)イソキサゾール-3-カルボン酸エチル
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C12H11BrN2O3
CAS番号:
分子量:
311.13
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
形状
solid
mp
125-130 °C
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CCOC(=O)c1noc(N)c1-c2ccc(Br)cc2
InChI
1S/C12H11BrN2O3/c1-2-17-12(16)10-9(11(14)18-15-10)7-3-5-8(13)6-4-7/h3-6H,2,14H2,1H3
InChI Key
LVVCDJIULDZABU-UHFFFAOYSA-N
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3